Få mere at vide
p-Coumaric Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11423205 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11423205 5 g
1 options
Artikelnummer. 11423205 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0521390505
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Coumaric Acid
CAS 7400-08-0
Molekylær formel C9H8O3
Mængde 5 g
Synonym p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
InChI nøgle NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
Molekylvægt (g/mol) 164.16
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
Formel vægt 164.16