Få mere at vide
p-cumarsyre, 98+%, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11468200 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11468200
Brand: MP Biomedicals 0210257610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overvejende trans -isomer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7400-08-0
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
InChI nøgle NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonym p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Coumaric Acid
Analyseprocentområde 98+%
Mængde 10 g
Formel vægt 164.2
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Coumaric Acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-hydroxycinnamic acid