Få mere at vide
MedChemExpress p-Coumaric acid
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 501-98-4 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 99.36% |
| Opløselighed | DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | trans-4-Hydroxycinnamic acid |
| Mål | Endogenous Metabolite |
| Show More |