Få mere at vide
MedChemExpress p-Coumaric acid
Artikelnummer. 16409066
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16409066 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16409066 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0351
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Molekylvægt (g/mol) 164.16 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Produkttype Natural Products
Renhed 99.36%
Opløselighed DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonym trans-4-Hydroxycinnamic acid
Mål Endogenous Metabolite