Få mere at vide
p-Coumaraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30351018
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351018 250 mg
30363320 100 mg
30355810 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC755450250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2538-87-6
Molekylær formel C9 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMIL Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Coumaraldehyde
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Formel vægt 148.0524