Få mere at vide
R&D Systems™ p-Chlorophenylalanine
Artikelnummer. 18782474
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18782474 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782474 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0938/100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Tryptophan hydroxylase inhibitor
Binds irreversibly to tryptophan hydroxylase to cause depletion of serotonin in the brain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Chlorophenylalanine
CAS 7424-00-2
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C9H10ClNO2
Formel vægt 199.64
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 199.63