Få mere at vide
p-klorphenol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11407504 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11407504 100 g
1 options
Artikelnummer. 11407504 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520559680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Chlorophenol
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6H5ClO
Mængde 100 g
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
InChI nøgle WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC navn 4-chlorphenol
Molekylvægt (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
Formel vægt 128.56