Få mere at vide
p-Chlorobenzylbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Chlorobenzylbenzene |
| CAS | 831-81-2 |
| Molekylær formel | C13H11Cl |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-(phenylmethyl)benzene, (p-chlorophenyl)phenylmethane, (4-Chlorophenyl)phenylmethane, (p-Chlorophenyl)phenylmethane, 1-Benzyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-benzylbenzene, 4-Benzylchlorobenzene, 4-Chlorodiphenylmethane, NSC 83166, Phenyl(p-chlorophenyl)methane, p-Chlorodiphenylmethane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMIL | Clc1ccc(Cc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC navn | 1-benzyl-4-chlorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.68 |
| Formel vægt | 202.0549 |