missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Chlorobenzylbenzene, TRC

Artikelnummer. 30353548
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353548 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36472525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Chlorobenzylbenzene
CAS 831-81-2
Molekylær formel C13H11Cl
Mængde 25 g
Synonym 1-Chloro-4-(phenylmethyl)benzene, (p-chlorophenyl)phenylmethane, (4-Chlorophenyl)phenylmethane, (p-Chlorophenyl)phenylmethane, 1-Benzyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-benzylbenzene, 4-Benzylchlorobenzene, 4-Chlorodiphenylmethane, NSC 83166, Phenyl(p-chlorophenyl)methane, p-Chlorodiphenylmethane
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl/c14-13-8-6-12(7-9-13)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMIL Clc1ccc(Cc2ccccc2)cc1
IUPAC navn 1-benzyl-4-chlorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 202.68
Formel vægt 202.0549
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.