Få mere at vide
p-Chloroaniline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Chloroaniline hydrochloride |
| CAS | 20265-96-7 |
| Molekylær formel | C6 H6 Cl N . Cl H |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (1:1), Aniline, p-chloro-, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (9CI), 4-Chloroaniline hydrochloride, 4-Chloroaniline monohydrochloride, 4-Chloroanilinium chloride, 4-Chlorobenzenamine hydrochloride, 4-Chlorophenylammonium chloride, p-Chloroaniline hydrochloride, p-Chloroanilinium chloride, p-Chlorophenylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4H,8H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 4-chloroaniline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.03 |
| Formel vægt | 162.9956 |