Få mere at vide
p-Kloracetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Chloroacetophenone |
| CAS | 99-91-2 |
| Molekylær formel | C8H7ClO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(4-Chlorophenyl)ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene, 4-Acetylchlorobenzene, 4-Acetylphenyl chloride, 4-Chloro-1-acetylbenzene, 4-Chlorobenzene Methyl Ketone, 4-Chlorohypnone, 4-Chlorophenyl Methyl Ketone, 4'-Chloroacetophenone, Methyl 4-Chlorophenyl Ketone, Methyl p-Chlorophenyl Ketone, NSC 6115, p-Acetylchlorobenzene, p-Chloroacetophenone, p-Chlorohypnone, p-Chlorophenyl Methyl Ketone, 1-(4-chlorophenyl)-ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-klorfenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vægt | 154.0185 |