Få mere at vide
p-Kloracetophenon, TRC
Artikelnummer. 30368162
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30368162 100 g
1 options
Artikelnummer. 30368162 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC363385100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Chloroacetophenone
CAS 99-91-2
Molekylær formel C8H7ClO
Mængde 100 g
Synonym 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(4-Chlorophenyl)ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene, 4-Acetylchlorobenzene, 4-Acetylphenyl chloride, 4-Chloro-1-acetylbenzene, 4-Chlorobenzene Methyl Ketone, 4-Chlorohypnone, 4-Chlorophenyl Methyl Ketone, 4'-Chloroacetophenone, Methyl 4-Chlorophenyl Ketone, Methyl p-Chlorophenyl Ketone, NSC 6115, p-Acetylchlorobenzene, p-Chloroacetophenone, p-Chlorohypnone, p-Chlorophenyl Methyl Ketone, 1-(4-chlorophenyl)-ethanone
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-(4-klorfenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 154.59
Formel vægt 154.0185