Få mere at vide
p-Chloranil, 97%
Artikelnummer. 11435593
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435593 100 g 100g
11425593 25 g 25g
11445593 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13495.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
p-Chloranil bruges som farvestofmellemprodukt, oxidationsmiddel, vulkaniseringsmiddel og dehydrogeneringsreagens. Det bruges også til at lave chloranilelektroder til pH-målinger. Yderligere tjener det som en hydrogenacceptor og anvendes til aromatiseringsreaktioner, såsom omdannelse af cyclohexadiener til benzenderivaterne. Det bruges til at teste den sekundære amin. Ud over dette anvendes det som en forløber til fremstilling af diaziquon, som bruges som et cancerkemoterapeutisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Chloranil bruges som farvestofmellemprodukt, oxidationsmiddel, vulkaniseringsmiddel og dehydrogeneringsreagens. Det bruges også til at lave chloranilelektroder til pH-målinger. Yderligere tjener det som en hydrogenacceptor og anvendes til aromatiseringsreaktioner, såsom omdannelse af cyclohexadiener til benzenderivaterne. Det bruges til at teste den sekundære amin. Ud over dette anvendes det som en forløber til fremstilling af diaziquon, som bruges som et cancerkemoterapeutisk middel.
Opløselighed
Opløselig i ether og acetone. Lidt opløseligt i chloroform, dimethylformamid, opløsningsmiddelnaphtha, benzen, carbondisulfid og carbontetrachlorid. Uopløseligt i vand, kold petroleumsether, methanol, dibutylphthalat og kold alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-75-2
Molekylær formel C6Cl4O2
Molekylvægt (g/mol) 245.86
MDL nummer MFCD00001594
InChI nøgle UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrachlorcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Chloranil
Smeltepunkt ∼290°C (sublimation)
Tæthed 1.97
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 393006
Merck Index 14,2078
Opløselighedsinformation Soluble in ether and acetone. Slightly soluble in chloroform,dimethylformamide,solvent naphtha,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride. Insoluble in water,cold petroleum ether,methanol,dibutyl phthalate and cold alcohol.
Formel vægt 245.88
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Chloranil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Chloranil