Få mere at vide
p-Butyl Ibuprofen (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 3585-49-7 |
| Molekylær formel | C13 H18 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2RS)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid, Ibuprofen Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, 4-butyl-α-methyl-, Hydratropic acid, p-butyl- (7CI,8CI), 4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, 2-(4-Butylphenyl)propanoic acid, 2-(4-n-Butylphenyl)propionic acid, 2-(p-Butylphenyl)propionic acid, p-Butylhydratropic acid, p-Butyl Ibuprofen |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CCCCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(4-butylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vægt | 206.1307 |