Få mere at vide
p-Bromofluorobenzene-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Bromofluorobenzene-d4 |
| CAS | 50592-31-9 |
| Molekylær formel | C6 D4 Br F |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Bromo-6-fluoro-benzene-1,2,4,5-d4, 4-Bromofluorobenzene-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC navn | 1-bromo-2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.02 |
| Formel vægt | 177.9731 |