Få mere at vide
p-Bromobenzenesulfonate Reserpic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Bromobenzenesulfonate Reserpic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1262-67-5 |
| Molekylær formel | C29H33BrN2O7S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 18beta-Hydroxy-11,17alpha-dimethoxy-3beta,20alpha-yohimban-16beta-carboxylic Acid Methyl, p-Bromobenzenesulfonate Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33BrN2O7S/c1-36-18-6-9-20-21-10-11-32-15-16-12-25(39-40(34,35)19-7-4-17(30)5-8-19)28(37-2)26(29(33)38-3)22(16)14-24(32)27(21)31-23(20)13-18/h4-9,13,16,22,24-26,28,31H,10-12,14-15H2,1-3H3/t16-,22+,24-,25-,26+,28+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OS(=O)(=O)c6ccc(Br)cc6 |
| IUPAC navn | methyl (1R,15S,17R,18R,19S,20S)-17-(4-bromophenyl)sulfonyloxy-6,18-dimethoxy-1,3,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21-dodecahydroyohimban-19-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 633.55 |
| Formel vægt | 632.1192 |