Få mere at vide
p-Biphenylacetonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Biphenylacetonitrile |
| CAS | 31603-77-7 |
| Molekylær formel | C14H11N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2 |
| SMIL | [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C |
| IUPAC navn | 2-(4-phenylphenyl)acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |