Få mere at vide
p-Biphenylacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30341446
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341446 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341446 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39783025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Biphenylacetonitrile
CAS 31603-77-7
Molekylær formel C14H11N
Mængde 25 g
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4-acetonitrile, (4-Biphenylyl)-acetonitrile, 4-Biphenylacetonitrile, 4-Biphenylylacetonitrile, 4-Cyanomethylbiphenyl, 4-Phenylbenzylcyanide, 4-Phenylphenylacetonitrile, NSC 114981, p-Biphenylacetonitrile, p-Biphenylylacetonitrile, α-(4-Biphenylyl)acetonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
SMIL [Br-].Nc1cc2c(cc1)c3c(cc(N)cc3)c(c4ccccc4)[n+]2C
IUPAC navn 2-(4-phenylphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 193.24