Få mere at vide
p-Benzoquinon-dioxim, 95%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | p-Benzoquinone dioxime |
| Smeltepunkt | ∼223 °C (dekomponering) |
| Tæthed | 1.49 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2043234 |
| Formel vægt | 138.13 |
| Procent renhed | 95% |