Få mere at vide
p-Benzoquinon-dioxim, 95%
Artikelnummer. 11478157
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478157 50 g 50g
11488157 250 g 250g
11468157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17532.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 105-11-3 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-11-3
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00063636
InChI nøgle LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Synonym 1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd
PubChem CID 7737
IUPAC navn N-(4-nitrosophenyl)hydroxylamin
SMIL ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Benzoquinone dioxime
Smeltepunkt ∼223°C (decomposition)
Tæthed 1.49
Mængde 50 g
Beilstein 2043234
Formel vægt 138.13
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.