Få mere at vide
p-Benzoquinone, 98+%
Artikelnummer. p-7021004
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468690
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13162.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 106-51-4 | C6H4O2 | 108.096 g/mol
p-benzoquinon bruges som en dienofil i Diels-Alder cycloadditioner til fremstilling af naphthoquinoner og 1,4-phenantrenedioner. Det fungerer som et dehydrogeneringsreagens og et oxidationsmiddel i syntetisk organisk kemi. I Thiele-Winter-reaktionen er det involveret i fremstillingen af triacetat af hydroxyquinol ved at reagere med eddikesyreanhydrid og svovlsyre. Det bruges også til syntese af bromadol og til at undertrykke dobbeltbindingsmigrering under olefinmetatesereaktioner. Det bruges som en forløber for hydroquinon, der finder anvendelse i fotografering og som et reduktionsmiddel og en antioxidant i gummiproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Benzoquinon anvendes som en dienofil i Diels-Alder cycloadditioner til fremstilling af naphthoquinoner og 1,4-phenanthrendioner. Det fungerer som et dehydrogeneringsreagens og et oxidationsmiddel i syntetisk organisk kemi. I Thiele-Winter-reaktionen er det involveret i fremstillingen af triacetat af hydroxyquinol ved at reagere med eddikesyreanhydrid og svovlsyre. Det bruges også til syntese af bromadol og til at undertrykke dobbeltbindingsmigrering under olefinmetatesereaktioner. Det bruges som en forløber for hydroquinon, der finder anvendelse i fotografering og som et reduktionsmiddel og en antioxidant i gummiproduktion.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol, ether, methanol, benzen, acetone og ethylacetat.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Inkompatibel og reagerer voldsomt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-51-4
Molekylær formel C6H4O2
Molekylvægt (g/mol) 108.096
MDL nummer MFCD00001591
InChI nøgle AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC navn cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL C1=CC(=O)C=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Benzoquinone
Smeltepunkt 112°C to 115°C
Tæthed 1.318
Kogepunkt ∼180°C (sublimation)
Flammepunkt 77°C (171°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Lugt Pungent
Mængde 100 g
FN nummer UN2587
Beilstein 773967
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,8074
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethanol,ether,methanol,benzene,acetone and ethyl acetate.
Formel vægt 108.1
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Benzoquinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Quinone