Få mere at vide
p-Benzoquinone, 98+%
Description
p-benzoquinon bruges som en dienofil i Diels-Alder cycloadditioner til fremstilling af naphthoquinoner og 1,4-phenantrenedioner. Det fungerer som et dehydrogeneringsreagens og et oxidationsmiddel i syntetisk organisk kemi. I Thiele-Winter-reaktionen er det involveret i fremstillingen af triacetat af hydroxyquinol ved at reagere med eddikesyreanhydrid og svovlsyre. Det bruges også til syntese af bromadol og til at undertrykke dobbeltbindingsmigrering under olefinmetatesereaktioner. Det bruges som en forløber for hydroquinon, der finder anvendelse i fotografering og som et reduktionsmiddel og en antioxidant i gummiproduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
p-Benzoquinon anvendes som en dienofil i Diels-Alder cycloadditioner til fremstilling af naphthoquinoner og 1,4-phenanthrendioner. Det fungerer som et dehydrogeneringsreagens og et oxidationsmiddel i syntetisk organisk kemi. I Thiele-Winter-reaktionen er det involveret i fremstillingen af triacetat af hydroxyquinol ved at reagere med eddikesyreanhydrid og svovlsyre. Det bruges også til syntese af bromadol og til at undertrykke dobbeltbindingsmigrering under olefinmetatesereaktioner. Det bruges som en forløber for hydroquinon, der finder anvendelse i fotografering og som et reduktionsmiddel og en antioxidant i gummiproduktion.
Opløselighed Opløseligt i
vand, ethanol, ether, methanol, benzen, acetone og ethylacetat.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Inkompatibel og reagerer voldsomt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | p-Benzoquinone |
| Smeltepunkt | 112°C to 115°C |
| Tæthed | 1.318 |
| Kogepunkt | ∼180°C (sublimation) |
| Flammepunkt | 77°C (171°F) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Lugt | Pungent |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2587 |
| Beilstein | 773967 |
| Show More |
Safety and Handling
- p-Benzoquinone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H331-Giftig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Quinone