missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Azidophenacyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30345657
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345657 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345657 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA9200001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Azidophenacyl Bromide
CAS 57018-46-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C8 H6 Br N3 O
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN3O/c9-5-8(13)6-1-3-7(4-2-6)11-12-10/h1-4H,5H2
SMIL BrCC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
IUPAC navn 1-(4-azidophenyl)-2-bromoethanone
Molekylvægt (g/mol) 240.06
Formel vægt 238.9694
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.