missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Azidobenzoylhydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Azidobenzoylhydrazide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N5O/c8-10-7(13)5-1-3-6(4-2-5)11-12-9/h1-4H,8H2,(H,10,13) |
| Formel vægt | 177.0651 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?