missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-Azidoacetophenone, TRC

Artikelnummer. 30341382
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341382 5 g
30338674 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341382 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA8212505G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale p-Azidoacetophenone
CAS 20062-24-2
Molekylær formel C8 H7 N3 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N3O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)10-11-9/h2-5H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
IUPAC navn 1-(4-azidophenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 161.16
Formel vægt 161.0589
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.