Få mere at vide
p-Azidoacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Azidoacetophenone |
| CAS | 20062-24-2 |
| Molekylær formel | C8 H7 N3 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O/c1-6(12)7-2-4-8(5-3-7)10-11-9/h2-5H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 1-(4-azidophenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vægt | 161.0589 |