Få mere at vide
p-Anisylchlorodiphenylmethan, 97%
Artikelnummer. 10714281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714281 100 g Glasflaske 100g
10429070 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10714281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156561000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308,8 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14470-28-1
Molekylær formel C20H17ClO
Molekylvægt (g/mol) 308.8
MDL nummer MFCD00000814
InChI nøgle OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
IUPAC navn 1-[chlor(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Anisylchlorodiphenylmethane
Navn note 97%
Smeltepunkt 121,0 °C til 125,0 °C
Analyseprocentområde 96% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Mængde 100 g
Beilstein 06, 713
Formel vægt 308.8
Procent renhed 97%