Få mere at vide
p-Anisoylchlorid, 99%
Artikelnummer. 10529440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Unit Size
10529440 500 g 500g
10254270 5 g 5g
10386350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10529440 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 104855000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Add to basket
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170,59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-07-2
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000687
InChI nøgle MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
IUPAC navn 4-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale p-Anisoyl chloride
Navn note 99%
Farve Farveløs til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCl
Brydningsindeks 1,5800 til 1,5820 (20 °C, 589nm)
Mængde 500 g
Beilstein 10, 163
Merck Index 15, 665
Formel vægt 170.6
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske efter smeltning
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Anisoyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.