Få mere at vide
Beskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | p-Anisoyl chloride |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 22 °C |
| Farve | Farveløs til Brun |
| Tæthed | 1.2600g/mL |
| Kogepunkt | 145 °C (14,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 87 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- p-Anisoyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?