Få mere at vide
p-Anisidine, TRC
Artikelnummer. 30329519
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30329519 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30329519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67350550G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Anisidine (4-Methoxyaniline)
CAS 104-94-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H9 N O
Mængde 50 g
Synonym p-Anisidine (8CI), 4-Methoxybenzenamine, 1,4-Anisidine, 1-Amino-4-methoxybenzene, 4-Aminoanisole, 4-Aminomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-aminobenzene, 4-Methoxyaniline, 4-Methoxylaniline, 4-Methoxyphenylamine, Anisidine, Methyl 4-aminophenyl ether, NSC 7921, p-Aminoanisole, p-Aminomethoxybenzene, p-Anisidine, p-Anisylamine, p-Methoxyaniline, p-Methoxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H9NO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
SMIL COc1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-methoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 123.15
Formel vægt 123.0684
Procent renhed >95