Få mere at vide
p-Anisidine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 55°C to 58°C |
| Tæthed | 1.06 g/cm3 at 63°C |
| Molekylær formel | 4-(CH3O)C6H4NH2 |
| MDL nummer | MFCD00007864 |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | p-Anisidine, 4-Methoxyaniline, 4-Aminoanisole, 4-Aminophenyl methyl ether, p-Anisidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.15 |
| Grad | Research |