Få mere at vide
p-anisinsyre, TRC
Artikelnummer. 30342889
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30342889 1 g
1 options
Artikelnummer. 30342889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6733001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Anisic Acid
CAS 100-09-4
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 1 g
Synonym p-Anisic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid, Anisic acid, Dermosoft 688, Draconic acid, NSC 32742, NSC 7926, p-Methoxybenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMIL COc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473