Få mere at vide
p-Aminosulfonyldihydrocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Aminosulfonyldihydrocinnamic Acid |
| CAS | 90610-69-8 |
| Molekylær formel | C9H11NO4S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(4-Sulfamoyl-Phenyl)-Propionic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO4S/c10-15(13,14)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMIL | NS(=O)(=O)c1ccc(CCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | 3-(4-sulfamoylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.25 |
| Formel vægt | 229.0409 |