missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Aminophenyl Arsenoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Aminophenyl Arsenoxide |
| CAS | 1122-90-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 As N O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Benzenamine, 4-arsenoso-, Aniline, p-arsenoso- (6CI,7CI,8CI), 4-Arsenosobenzenamine, (4-Aminophenyl)arsine oxide, (p-Aminophenyl)arsenoxide, NSC 10876, p-Arsenosoaniline, p-Aminophenyl arsenoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6AsNO/c8-6-3-1-5(7-9)2-4-6/h1-4H,8H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)[As]=O |
| IUPAC navn | 4-arsorosoaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.04 |
| Formel vægt | 182.9665 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?