missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-Amino-L-phenylalanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-Amino-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 180.0899 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?