missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
p-(Allyloxy)benzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-(Allyloxy)benzyl Alcohol |
| CAS | 3256-45-9 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Propenyloxy)benzenemethanol, 4-(Allyloxy)benzyl Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-2-7-12-10-5-3-9(8-11)4-6-10/h2-6,11H,1,7-8H2 |
| SMIL | C=CCOC1=CC=C(CO)C=C1 |
| IUPAC navn | (4-prop-2-enoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?