Få mere at vide
p-Acetoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30310566
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30310566 50 g
1 options
Artikelnummer. 30310566 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA01210050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Acetoxyacetophenone
CAS 13031-43-1
Molekylær formel C10H10O3
Mængde 50 g
Synonym 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn (4-acetylphenyl) acetat
Molekylvægt (g/mol) 178.18
Formel vægt 178.063