Få mere at vide
Welch™ P 6 Z Chemvac Combination Pump System
Artikelnummer. 11802303 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Dybde (metrisk):
330 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11802303
Brand: Welch™ 109030
Specifications
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 330 mm
Model- P 6 Z
Flowhastighed 97/110 L/min.
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 340 mm
Samlet bredde (metrisk) 500 mm
Pumpetype Chemvac Combination Pump System
Maksimalt tryk 2 x 10-3 mbar
Spænding 230 V