missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

P-[(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt, TRC

Artikelnummer. 30339163
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339163 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6827351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale P-[(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt
CAS 809272-64-8
Molekylær formel C12H13BrF2N3O3P
Mængde 1 mg
Synonym [(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt
InChI formel InChI=1S/C12H7BrF2NO3P/c13-11-5-8-2-1-7(6-16)3-9(8)4-10(11)12(14,15)20(17,18)19/h1-5H,(H2,17,18,19)
SMIL OP(=O)(O)C(F)(F)c1cc2cc(ccc2cc1Br)C#N
IUPAC navn [(3-bromo-7-cyanonaphthalen-2-yl)-difluoromethyl]phosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 396.12
Formel vægt 360.9315
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.