Få mere at vide
Welch™ P 23 Z - 301 Chemvac Combination Pump System
Shop alle Welch Ilmvac produkter
Dybde (metrisk):
345 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 115/230 V 50/60 Hz |
| Dybde (metrisk) | 345 mm |
| Model- | P 23 Z - 301 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Samlet højde (metrisk) | 420 mm |
| Samlet bredde (metrisk) | 590 mm |
| Pumpetype | Chemvac Combination Pump System |
| Maksimalt tryk | 2 x 10-3 mbar |
| Spænding | 115/230 V |