missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

p-(2,3-Epoxypropoxy)benzyl Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30370242
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370242 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370242 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58962025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol
CAS 4204-78-8
Molekylær formel C10 H12 O3
Mængde 25 mg
Synonym Benzenemethanol, 4-(2-oxiranylmethoxy)-, Benzenemethanol, 4-(oxiranylmethoxy)- (9CI), Benzyl alcohol, p-(2,3-epoxypropoxy)- (7CI,8CI), 4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, 2-[[4-(Hydroxymethyl)phenoxy]methyl]oxirane, 4-(Oxiranylmethoxy)benzenemethanol, [4-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol, p-(2,3-Epoxypropoxy)benzyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c11-5-8-1-3-9(4-2-8)12-6-10-7-13-10/h1-4,10-11H,5-7H2
SMIL OCc1ccc(OCC2CO2)cc1
IUPAC navn [4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 180.2005
Formel vægt 180.0786
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.