missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ozenoxacin, >90%, TRC

Artikelnummer. 30428587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428587 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO880100100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ozenoxacin
CAS 245765-41-7
Molekylær formel C21 H21 N3 O3
Mængde 100 mg
Synonym 3-Quinolinecarboxylic acid','1-cyclopropyl-1,4-dihydro-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)-3-pyridinyl]-4-oxo-, 1-Cyclopropyl-1,4-dihydro-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)-3-pyridinyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)-3-pyridinyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid, Ozenoxacin, T 3912, Xepi
InChI formel InChI=1S/C21H21N3O3/c1-11-8-13(9-23-20(11)22-3)15-6-7-16-18(12(15)2)24(14-4-5-14)10-17(19(16)25)21(26)27/h6-10,14H,4-5H2,1-3H3,(H,22,23)(H,26,27)
SMIL CNc1ncc(cc1C)c2ccc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2C)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-8-methyl-7-[5-methyl-6-(methylamino)pyridin-3-yl]-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 363.4097
Formel vægt 363.1583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.