Få mere at vide
Oxytocin Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C45H70N12O14S2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 1067.24, 1067.25 |
| InChI nøgle | DSZOEVVLZMNAEH-BXUJZNQYSA-N |
| SMIL | CC(O)=O.[H][C@]1(NC(=O)[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC |
| IUPAC navn | (2S)-2-{[(2S)-1-[(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-19-amino-13-[(2S)-butan-2-yl]-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-N-(carbamoylmethyl)-4-methylpentanamide; acetic acid |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Synonym | Oxytocin, acetate (1:1)∣Oxytocin, acetate (7CI)∣Oxytocin, monoacetate (salt) (8CI,9CI)∣1,2-Dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloeicosane, cyclic peptide deriv.∣Oxytocin acetate (salt) |