missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxythiamine, MedChemExpress
Beskrivelse
Oxythiamine, an antimetabolite and a vitamin B1 antagonist, is a well-known thiamine antagonist and inhibitor of transketolase.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxythiamine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 136-16-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H16N3O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Hydroxythiamin |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 51.67 mg/mL (194.00 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?