missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Oxythiamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxythiamine Hydrochloride |
| CAS | 614-05-1 |
| Molekylær formel | C12H15N3O2S . HCl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3;2*1H |
| SMIL | Cl.[Cl-].CC1=NC(=O)C(=CN1)C[n+]2csc(CCO)c2C |
| IUPAC navn | 5-[[5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl]methyl]-2-methyl-1H-pyrimidin-4-one;chloride;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.79 |
| Formel vægt | 337.0419 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?