Få mere at vide
Oxytetracyclinhydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17600877 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17600877 10 g
1 options
Artikelnummer. 17600877 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215014510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    532.84 DKK / 10g
    Spare 27.16 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Synonym: Alamycin; 5-Hydroxytetracycline Hydrochloride, Bisolvomycin, Hydrocyclin, NSC 9169, Teramycin Hydrochloride, Tetramin, Tetran Hydrochloride
Oxytetracyclin er en tetracyclinanalog isoleret fra actinomycete streptomyces rimosus. Det er et antibiotikum indiceret til behandling af infektioner forårsaget af grampositive og gramnegative mikroorganismer, såsom Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae og Diplococcus pneumoniae. Oxytetracyclinhydrochlorid bruges i undersøgelser af oxytetracyclin-resistensgenet (otrA), til at studere phagosom-lysosom (PL)-fusion i P388D1-celler og antibiotikafølsomhed af Mycopasma bovis-isolater. Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, MP Biomedical™ produkter er kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Tekniske data
CAS 2058-46-0
Farve Gul
Mængde 10 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxytetracycline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride