Description
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Oxytetracycline hydrochloride |
| CAS | 2058-46-0 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Density | 1.634 g/cm3 |
| Beilstein | 3853107 |
| Color | Light Yellow |
| Synonym | 5-Hydroxytetracycline hydrochloride; (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimethylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 496.89 g/mol |
| Quantity | 100 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?