Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyclin hydrochlorid, kan bruges som sekundær standard'
Artikelnummer. 10287220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10287220 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10287220 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 301275000
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxytetracycline hydrochloride
Type Oxytetracyklin Hydrochlorid
Fysisk form Krystallinsk pulver
CAS 2058-46-0
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Farve Beige til gul
Mængde 500 mg
Molekylær formel C22H25ClN2O9
MDL nummer MFCD00135815
Beilstein 14, IV, 2633
Merck Index 15, 7075
Synonym 5-Hydroxytetracycline hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: >100g/L. Andre opløseligheder: 20g/L metanol
InChI nøgle UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
SMIL CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
IUPAC navn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 496.897
PubChem CID 121235537
Formel vægt 496.9
Procent renhed ≥97,0% Total base (anhydr og solventfri), ≥80 vægt% (som det er, beregnet, HPLC)