Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxytetracyclin Glucose Gærekstrakt Agar
Artikelnummer. 12922598
Skift visning
Oversigt:
Oxytetracyclin Glucose Gærekstrakt Agar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt unitSize
12922598 Oxytetracyclin Glucose Gærekstrakt Agar Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12922598 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO0183A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Opregn selektivt gær og skimmelsvampe fra fødevarer med dette selektive, brugsklare medium.
Selektivt opregne gær og skimmelsvampe fra fødevarer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracyclin Glucose Yeast Extract Agar 1,2 . Mediet er baseret på formuleringen beskrevet af Mossel et al.3 , som anvender oxytetracyclin-selektivitet til at give øgede antal gær og skimmelsvampe sammenlignet med andre medier, der anvender en lav pH-værdi som et selektivt middel. Forbedre genopretningen af fysisk stressede gærceller på dette neutrale pH-medium 4 .
Brug Oxytetracyclin Glucose Yeast Extract Agar til udvælgelse og optælling af gær og skimmelsvampe fra fødevarer.
  • Øget koloniantal af gær og skimmelsvampe sammenlignet med medier med lav pH.
  • Forbedret restitution af fysisk stressede gærceller.
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Strå
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Oxytetracyclin Glucose Gærekstrakt Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19 g ±2,0 g
Emballagetype 10 x 90 mm plader, film indpakket
Mængde 10/Pk.