Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 11993942
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11993942
Brand: Thermo Scientific™ CM0545B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Selectively enumerate yeasts and molds from foodstuffs using this selective medium.
Selectively enumerate yeasts and molds from foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base (Dehydrated). 1,2. The medium is based upon the formulation described by Mossel et al.3 which utilizes oxytetracycline selectivity to provide increased counts of yeasts and molds compared to other media that utilize a low pH as a selective agent. Improve the recovery of physically stressed yeast cells on this neutral pH medium4.
Brug Oxytetracyclin Glucose Yeast Extract Agar til udvælgelse og optælling af gær og skimmelsvampe fra fødevarer.
  • Øget koloniantal af gær og skimmelsvampe sammenlignet med medier med lav pH.
  • Forbedret restitution af fysisk stressede gærceller.
Valget af egnet medium til optælling af gær og skimmelsvampe afhænger i høj grad af arten af de fødevarer, der undersøges, og de organismer, der forekommer på dem 5 . Oxytetracyclin Glucose Yeast Extract Agar Base forbliver bakteriostatisk, når den inokuleres med ikke mere end 1 ml af en 10 -1 fortynding af fødevarer og efterfølgende inkuberes i højst 5 dage ved 25 C, °som det er sædvanlig praksis inden for fødevaremykologi 2 .
Til isolering af psykrotrofisk gær fra kølede proteinholdige fødevarer er en kombination af oxytetracyclin og gentamicin effektiv 6 .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, ISO , NMKL.
Oversigt Oxytetracyclin Glucose Gærekstrakt Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 13,5L medium